Få mere at vide
Tamibarotene
Artikelnummer. 15446159
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446159 10 mg -
15456159 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64028.MA
Request Bulk or Custom Format
En retinoinsyrereceptor → (RAR→) agonist | CAS: 94497-51-5 | C22H25NO3 | 351,45 g/mol
Tamibaroten er en retinsyrereceptorα (RARα ) agonist, der inducerer differentiering (ED50 = 0,79 nM) og apoptose af HL-60 celler in vitro. Udviser antiproliferative virkninger mod en række humane tumorcellelinjer (middelværdier på 35, 40 og 60 % væksthæmning ved henholdsvis 0,1, 1 og 10 μM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tamibaroten er en retinsyrereceptorα (RARα ) agonist, der inducerer differentiering (ED50 = 0,79 nM) og apoptose af HL-60 celler in vitro. Udviser antiproliferative virkninger mod en række humane tumorcellelinjer (middelværdier på 35, 40 og 60 % væksthæmning ved 0,1, 1 og 10μ henholdsvis M).
Opløselighed Opløselig
til 50 mM i DMSO
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94497-51-5
Molekylær formel C22H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 351.45
MDL nummer MFCD00866188
InChI nøgle MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tamibarotene, retinobenzoic acid, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, amnolake, tamibaro, amnoid, unii-08v52gz3h9, 4-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, chembl25202
PubChem CID 108143
ChEBI CHEBI:32181
IUPAC navn 4-[(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)carbamoyl]benzoesyre
SMIL CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(NC(=O)C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamibarotene
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Merck Index 14,9047
Opløselighedsinformation Soluble to 50 mM in DMSO
Formel vægt 351.44
Fysisk form Fast stof