Få mere at vide
Tamibarotene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472257
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472257 50 mg
16406128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472257 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14652
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tamibarotene
CAS 94497-51-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25NO3
Mængde 50 mg
Synonym Am 80
Opløselighedsinformation DMSO : 25.5 mg/mL (72.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=C3C(C)(CCC(C)(C3=C2)C)C)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 351.44
Formel vægt 351.44
Procent renhed 98.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death