Få mere at vide
MedChemExpress Taltobulin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.07% |
| CAS | 228266-40-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.65 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.13 mM) |
| Synonym | HTI-286∣ SPA-110 |