Få mere at vide
Talsaclidin, TRC
Artikelnummer. 30419799
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30419799 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30419799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0056005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Talsaclidine
CAS 147025-53-4
Molekylær formel C10 H15 N O
Mængde 5 mg
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propyn-1-yloxy)-, (3R)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propynyloxy)-, (R)- (9CI), (3R)-3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-azabicyclo[2.2.2]octane, Talsaclidine
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-9-3-5-11(10)6-4-9/h9-10H,3-6,8H2,1H3/t10-/m1/s1
SMIL CC#CO[C@@H]1CC2CCN1CC2
IUPAC navn (2R)-2-prop-1-ynoxy-1-azabicyclo[2.2.2]oktan
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Formel vægt 165.1154