Få mere at vide
Talsaclidin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30412546
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412546 5 mg
30417818 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0056015MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Talsaclidine Hydrochloride
Molekylær formel C10H16ClNO
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11;/h1,9-10H,3-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMIL C#CCO[C@@H]1CN2CCC1CC2.Cl
Molekylvægt (g/mol) 201.69