Få mere at vide
Cytiva TALON™ Superflow Medium
Artikelnummer. 12644883 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12644883 50 ml 50ml
11658893 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12644883 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28957502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6465.00 DKK
    6020.00 DKK / 50ml
    Spare 445.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tilbyder anden selektivitet sammenlignet med nikkelladede medier. Cytiva TALON™ Superflow Medium brugt til oprensning af histidin-mærkede rekombinante proteiner af IMAC.
Funktioner:
  • Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
  • Matrix - Tværbundet agarose, 6%
  • Partikelstørrelse - 60 -160 μm
  • Bindingskapacitet/ml - Op til 20 mg histidin-mærket protein
  • pH-stabilitet arbejdsområde - 3 til 12
  • pH-stabilitet Cleaning-in-Place (CIP) - 2 - 14 Co 2+ strippet medium
  • Komplet pakkestørrelse - 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 ml
Til brug med (applikation) Til oprensning af histidin-mærket rekombinant Pby immobiliseret metalaffinitetskromatografi
Opbevaringskrav 4 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet Op til 20 mg Histidin-mærket protein
Produkttype Talon Superflow Medier
Partikelstørrelse 60 til 160μ m
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Talon Superflow Kobolt-IMAC
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TALON Superflow, 50 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt