Få mere at vide
Cytiva TALON™ Superflow Medium
Artikelnummer. 11658893 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11658893 10 ml 10ml
12644883 50 ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11658893 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28957499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1461.00 DKK / 10ml
    Spare 144.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder anden selektivitet sammenlignet med nikkelladede medier. Cytiva TALON™ Superflow Medium brugt til oprensning af histidin-mærkede rekombinante proteiner af IMAC.
Funktioner:
  • Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
  • Matrix - Tværbundet agarose, 6%
  • Partikelstørrelse - 60 -160 μm
  • Bindingskapacitet/ml - Op til 20 mg histidin-mærket protein
  • pH-stabilitet arbejdsområde - 3 til 12
  • pH-stabilitet Cleaning-in-Place (CIP) - 2 - 14 Co 2+ strippet medium
  • Komplet pakkestørrelse - 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Til brug med (applikation) Til oprensning af histidin-mærket rekombinant Pby immobiliseret metalaffinitetskromatografi
Opbevaringskrav 4 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet Op til 20 mg Histidin-mærket protein
Produkttype Talon Superflow Medier
Partikelstørrelse 60 til 160μ m
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Talon Superflow Kobolt-IMAC