Få mere at vide
Talniflumat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Talniflumate |
| CAS | 66898-62-2 |
| Molekylær formel | C21H13F3N2O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | BA 7602-06, Somalgen, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-','1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl-3-pyridinecarboxylic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26) |
| SMIL | FC(F)(F)c1cccc(Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4ccccc34)c1 |
| IUPAC navn | (3-oxo-1H-2-benzofuran-1-yl) 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridin-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.33 |
| Formel vægt | 414.0827 |