missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Talnetant, TRC

Artikelnummer. 30416114
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416114 10 g
30423025 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00554510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 174636-32-9
Molekylær formel C25H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 382.45
Synonym 3-Hydroxy-2-phenyl-N-[(1S)-1-phenylpropyl]-4-quinolinecarboxamide, SB 223412
IUPAC navn 3-hydroxy-2-phenyl-N-[(1S)-1-phenylpropyl]quinoline-4-carboxamide
SMIL CC[C@H](NC(=O)c1c(O)c(nc2ccccc12)c3ccccc3)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Talnetant
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
Formel vægt 382.1681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.