Få mere at vide
Talnetant, MedChemExpress
Beskrivelse
Talnetant (SB 223412) is a potent and selective NK3 receptor antagonist (ki=1.4 nM, hNK-3-CHO)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Talnetant |
| CAS | 174636-32-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H22N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | SB 223412 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (261.47 mM) |
| SMIL | OC1=C(C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)CC)=O)C3=C(N=C1C4=CC=CC=C4)C=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.45 |
| Vis mere |