Få mere at vide
Koettermann™ Høje opbevaringsskabe
Artikelnummer. p-8013620
Dybde (metrisk):
500 mm
516 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 14855311
Brand: Koettermann™ 30100084
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Højt opbevaringsskab
Skabstype Høj opbevaring
Dybde (metrisk) 516 mm
Dimensioner (D x B x H) 516 x 900 x 1920 mm
Højde (metrisk) 192 cm
Antal døre 2
Bredde (metrisk) 900 mm