Få mere at vide
Koettermann™ Høje opbevaringsskabe
Artikelnummer. 14885291
Skift visning
Dybde (metrisk):
500 mm
516 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
14885291 500 mm Hver
14855311 516 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14885291 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 30100098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15835.00 DKK
    13080.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 2754.40 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Tekniske data
Produkttype Højt opbevaringsskab
Skabstype Høj opbevaring
Dybde (metrisk) 500 mm
Dimensioner (D x B x H) 500 x 900 x 1920 mm
Dørtype Glasskydedøre
Højde (metrisk) 192 cm
Antal døre 4
Bredde (metrisk) 900 mm