Tekniske data
| Type | Slide opbevaringsboks |
| Slidekapacitet | 100 |
| Farve | Blå |
| Enheden holder | 76,2 x 50,8 mm dias |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport |
| Højde (engelsk) | 6,88 tommer. |
| Højde (metrisk) | 17.5 cm |
| Inkluderer | Slide Inventory Sheet |
| Længde (engelsk) | 2,36 tommer |
| Længde (metrisk) | 6 cm |
| Vis mere |