Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Høj form vejeflasker
Artikelnummer. 11718114
Skift visning
Diameter (metrisk):
38 mm
48 mm
75 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
11718114 48 mm
10727141 38 mm
11836094 75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11718114 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05565750
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Tekniske data
Inkluderer Udskiftelig NS-prop, inskriptionslabel
Mængde 6 Pakke
Stopper nummer NS 50/12
Produktlinje Flaske
Diameter (metrisk) 48 mm
Produkttype Vejeflaske