Få mere at vide
Köttermann Højt sikkerhedsskab med skuffer
Artikelnummer. 17362139
Skift visning
Antal døre:
1
2
Antal hylder:
4
5
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal døre Antal hylder
17362139 2 9
17322139 1 4
17332139 1 5
17342139 2 8
17352139 2 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17362139 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 37100040
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette høje sikkerhedsopbevaringsskab tilbyder topsikkerhed for brandfarlige farlige stoffer, der overholder brandmodstandsklassestandarder (Type 90).
  • Forskellige versioner, der opfylder dine behov
  • Ekstra lagerplads
  • Topsikkerhed for brandfarlige farlige stoffer (Type 90)
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 853 x 815 x 1966 mm
Dør stil Skuffe
Inkluderer 1 drypbakke
Antal døre 2
Antal hylder 9