Få mere at vide
Köttermann Højt sikkerhedsskab med skuffer
Antal døre:
1
2
Antal hylder:
4
5
8
9
10
Beskrivelse
- Forskellige versioner, der opfylder dine behov
- Ekstra lagerplads
- Topsikkerhed for brandfarlige farlige stoffer (Type 90)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (D x B x H) | 853 x 450 x 1966 mm |
| Dør stil | Skuffe |
| Inkluderer | 1 drypbakke |
| Antal døre | 1 |
| Antal hylder | 5 |