Få mere at vide
Köttermann Højt sikkerhedsskab med låger
Artikelnummer. 17362129
Dør stil:
Foldning, Manuel-luk
Hængslet, Auto-luk
Antal hylder:
3
4
6
Ingen
Inkluderer:
1 drypbakke
4 indvendige skuffer
5 indvendige skuffer
Artikelnummer. 17362129
Brand: Köttermann 37100013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dette høje sikkerhedsopbevaringsskab tilbyder topsikkerhed for brandfarlige farlige stoffer, der overholder brandmodstandsklassestandarder (Type 90).
  • Forskellige versioner, der opfylder dine behov
  • Ekstra lagerplads
  • Topsikkerhed for brandfarlige farlige stoffer (Type 90)
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1200 x 1955 mm
Dør stil Hængslet, Auto-luk
Inkluderer 1 drypbakke
Antal døre 2
Antal hylder 3