Få mere at vide
BICASA Højt udtræksskab
Artikelnummer. 30057609 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
450 x 600 x 2030 mm
450 x 900 x 2030 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30057609 450 x 600 x 2030 mm
30057567 450 x 900 x 2030 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057609 Leverandør BICASA Leverandørnr. TC.PO.450.600.2003
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højt udtræksskab Laboratorieskab konstrueret med brandhæmmende spånplader. Har 5 højdejusterbare polyurethan pulverlakerede stålpladebakker.
  • Højt opbevaringsskab
  • Velegnet til IKKE BRANDFARLIGT depot
  • Metalramme nivelleringssokkel
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Brandhæmmende spånplade BODY 19 mm tykkelse
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Øvre udsugningsflange 50 mm diameter
  • 5 højdejusterbare stålpladebakker
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Solid udtræksdør
  • Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Ventilationsgitter
  • Facadefarve: Lysegrå
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsskab
Farve Lysegrå
Dimensioner (L x B x H) 450 x 600 x 2030 mm
Antal hylder 5
Materiale Melamin