Få mere at vide
BICASA Højt udtræksskab Artikelnummer.: 30057567
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
BICASA Højt udtræksskab
Artikelnummer. 30057567
450 x 900 x 2030 mm
Dimensioner (L x B x H):
450 x 600 x 2030 mm
450 x 900 x 2030 mm
Artikelnummer. 30057567
Brand: BICASA TC.PO.450.900.2003
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Højt udtræksskab Laboratorieskab konstrueret med brandhæmmende spånplader. Har 5 højdejusterbare polyurethan pulverlakerede stålpladebakker.
  • Højt opbevaringsskab
  • Velegnet til IKKE BRANDFARLIGT depot
  • Metalramme nivelleringssokkel
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Brandhæmmende spånplade BODY 19 mm tykkelse
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Øvre udsugningsflange 50 mm diameter
  • 5 højdejusterbare stålpladebakker
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Solid udtræksdør
  • Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Ventilationsgitter
  • Facadefarve: Lysegrå
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsskab
Farve Lysegrå
Dimensioner (L x B x H) 450 x 900 x 2030 mm
Antal hylder 5
Materiale Melamin
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BICASA Højt udtræksskab >