Få mere at vide
BICASA Højt laboratorieskab med dobbeltdøre
Artikelnummer. 30057612 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 2030 mm
Farve:
Antracit
Blå
Rød
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Farve
30057612 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Rød
30057569 900 x (480 + 20) x 2030 mm Antracit
30057585 900 x (480 + 20) x 2030 mm Blå
30057588 900 x (480 + 20) x 2030 mm Rød
30057595 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Antracit
30057568 1200 x (480 + 20) x 2030 mm Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30057612 Leverandør BICASA Leverandørnr. TCD.1200.2003R
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
TALL opbevaringsskab er lavet af brandhæmmende spånplader og har 4 hylder.
  • Højt opbevaringsskab
  • EN 16121:2017 certificeret / overholdt
  • Metalramme nivelleringssokkel
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Brandhæmmende spånplade BODY 19 mm tykkelse
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Stålpladehylder (højdejusterbar)
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Solid hængslet dør
  • 270° åbning Automatisk hold-lukning
  • Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Garderobelås med bar som standard
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsenhed
Farve Rød
Skabstype Opbevaringsskab
Dimensioner (L x B x H) 1200 x (480 + 20) x 2030 mm
Dørtype Dobbelt
Rammemateriale Melamin
Antal døre 2
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
Stiktype Ingen
Bredde (engelsk) 47,2 tommer
Bredde (metrisk) 1200 mm
Med hjul Nej
Materiale Melamin