Learn More
BICASA Højt laboratorieskab med dobbeltdøre
Shop All BICASA Products
Click to view available options
Dimensioner (L x B x H):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 2030 mm
Farve:
Antracit
Blå
Rød
Description
- Højt opbevaringsskab
- EN 16121:2017 certificeret / overholdt
- Metalramme nivelleringssokkel
- Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
- Brandhæmmende spånplade BODY 19 mm tykkelse
- Lysegrå farve (2 dekorative)
- Stålpladehylder (højdejusterbar)
- Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
- Solid hængslet dør
- 270° åbning Automatisk hold-lukning
- Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
- Garderobelås med bar som standard
Specifications
Specifications
| Produkttype | Opbevaringsenhed |
| Farve | Blå |
| Skabstype | Opbevaringsskab |
| Dimensioner (L x B x H) | 1200 x (480 + 20) x 2030 mm |
| Dørtype | Dobbelt |
| Rammemateriale | Melamin |
| Antal døre | 2 |
| Antal skuffer | Ingen |
| Antal hylder | 4 |
| Stiktype | Ingen |
| Show More |