Få mere at vide
BICASA Højt Laboratorieskab
Artikelnummer. 17457403 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Dørtype:
Åben front
Fast stof
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H) Dørtype
17457403 460 x 1200 x 2030 mm Åben front
17407403 600 x 500 x 2030 mm Fast stof
17417403 900 x 500 x 2030 mm Fast stof
17427403 1200 x 500 x 2030 mm Fast stof
17437403 460 x 600 x 2030 mm Åben front
17447403 460 x 900 x 2030 mm Åben front
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17457403 Leverandør BICASA Leverandørnr. TCO.1200.2003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højt laboratorieskab er lavet af brandhæmmende spånplader og har 4 hylder.
  • Højt opbevaringsskab
  • EN 16121:2017 Certificering/Overholdelse
  • Metalramme nivelleringssokkel
    • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Brandhæmmende spånplade BODY 19 mm tykkelse
    • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Stålpladehylder (højdejusterbar)
    • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Solid hængslet dør
    • 270° graders åbning Automatisk hold-lukning
    • Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
    • Garderobelås med bar som standard
  • Tilgængelige facadefarver: Grå, Rød, Blå, Antracit
Tekniske data
Farve Lysegrå
Dimensioner (D x B x H) 460 x 1200 x 2030 mm
Dørtype Åben front
Skabstype På nivelleringssokkel
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance EN 16121
Antal døre Ingen
Antal hylder 4
Med hjul Nej