Få mere at vide
BICASA Højt Laboratorieskab
Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (D x B x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Dørtype:
Åben front
Fast stof
Beskrivelse
- Højt opbevaringsskab
- EN 16121:2017 Certificering/Overholdelse
- Metalramme nivelleringssokkel
- Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
- Brandhæmmende spånplade BODY 19 mm tykkelse
- Lysegrå farve (2 dekorative)
- Stålpladehylder (højdejusterbar)
- Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
- Solid hængslet dør
- 270° graders åbning Automatisk hold-lukning
- Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
- Garderobelås med bar som standard
- Tilgængelige facadefarver: Grå, Rød, Blå, Antracit
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lysegrå |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Skabstype | På nivelleringssokkel |
| Certificeringer/compliance | EN 16121 |
| Dimensioner (D x B x H) | 1200 x 500 x 2030 mm |
| Dørtype | Fast stof |
| Hængsel Side | Venstre og Højre |
| Antal døre | 2 |
| Antal hylder | 4 |
| Med hjul | Nej |