Få mere at vide
BICASA Højt Laboratorieskab
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Beskrivelse
- Højt opbevaringsskab
- EN 16121:2017 certificeret / overholdt
- Metalramme nivelleringssokkel
- Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
- Brandhæmmende spånplade BODY mm 19 tykkelse
- Lysegrå farve (2 dekorative)
- Stålpladehylder (højdejusterbar)
- Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
- Solid hængslet dør
- 270° åbning Automatisk hold-lukning
- Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
- Garderobelås med bar som standard
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Opbevaringsenhed |
Farve | Blå |
Skabstype | Opbevaring |
Certificeringer/compliance | EN 16121:2017 certificeret |
Dimensioner (L x B x H) | (480 + 20) x 600 x 2030 mm |
Dørtype | Hængsel |
Slutte | Pulverlakeret |
Rammemateriale | Melamin |
Hængsel Side | Højre |
Antal døre | 1 |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BICASA Højt Laboratorieskab >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion