Få mere at vide
BICASA Højt Laboratorieskab
Artikelnummer. 30057545 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hængsel Side Farve
30057545 Venstre Lysegrå
30057596 Venstre Antracit
30057555 Venstre Blå
30057606 Venstre Rød
30057593 Højre Antracit
30057576 Højre Blå
30057541 Højre Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30057545 Leverandør BICASA Leverandørnr. TCD.0600.2003.LH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TALL opbevaringsskab er lavet af brandhæmmende spånplader og har 4 hylder.
  • Højt opbevaringsskab
  • EN 16121:2017 certificeret / overholdt
  • Metalramme nivelleringssokkel
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Brandhæmmende spånplade BODY mm 19 tykkelse
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Stålpladehylder (højdejusterbar)
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Solid hængslet dør
  • 270° åbning Automatisk hold-lukning
  • Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Garderobelås med bar som standard
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsenhed
Farve Lysegrå
Skabstype Opbevaring
Certificeringer/compliance EN 16121:2017 certificeret
Dimensioner (L x B x H) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Pulverlakeret
Rammemateriale Melamin
Hængsel Side Venstre
Antal døre 1
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
Stiktype Ingen
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 600 mm
Med hjul Nej
Materiale Melamin