Få mere at vide
BICASA Højt Laboratorieskab
Artikelnummer. 30057541 Shop alle BICASA produkter
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Farve:
Antracit
Blå
Lysegrå
Rød
Artikelnummer. 30057541
Brand: BICASA TCD.0600.2003R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TALL opbevaringsskab er lavet af brandhæmmende spånplader og har 4 hylder.
  • Højt opbevaringsskab
  • EN 16121:2017 certificeret / overholdt
  • Metalramme nivelleringssokkel
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Brandhæmmende spånplade BODY mm 19 tykkelse
  • Lysegrå farve (2 dekorative)
  • Stålpladehylder (højdejusterbar)
  • Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • Solid hængslet dør
  • 270° åbning Automatisk hold-lukning
  • Ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Garderobelås med bar som standard
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsenhed
Farve Rød
Skabstype Opbevaring
Certificeringer/compliance EN 16121:2017 certificeret
Dimensioner (L x B x H) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Pulverlakeret
Rammemateriale Melamin
Hængsel Side Højre
Antal døre 1
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
Stiktype Ingen
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 600 mm
Med hjul Nej
Materiale Melamin