Få mere at vide
Buerkle™ HDPE smalhalset firkantet flaske med skruelåg
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig, brudsikker
- Specielt mærkningsområde til etiketter eller manuel skrift
- Velegnet som engangsflaske
- Lækagesikker
- Med skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 17.5 mm |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 51 mm |
| Mængde | 1 |
| Bredde (metrisk) | 43 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | 25 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |