Få mere at vide
Karl Hecht™ Høje form vejeflasker
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Hvid matteret etiketområde medfølger
- Klart glas for fremragende synlighed af indholdet
- Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Høj form |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Vejeflaske |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Lukketype | Udskifteligt jordforbindelsesdæksel |