Få mere at vide
Haldenwanger™ Højformede porcelænsdigler uden låg
Artikelnummer. 12338825
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
11 ml
24 ml
40 ml
120 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12338825 120 ml Pakke med 5
12376507 11 ml Pakke med 10
12306517 40 ml Pakke med 10
12396507 24 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12338825 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79C/5
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Tall Form Porcelænsdigler har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 60mm
Højde (metrisk) 75mm
Produkttype Porcelænsdigler i høj form