Få mere at vide
Haldenwanger™ Højformede porcelænsdigler uden låg
Kapacitet (metrisk):
11 mL
24 mL
40 mL
120 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelain |
| Slutte | Glazed |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40mm |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Produkttype | Tall Form Porcelain Crucibles |