Få mere at vide
ÖGUSSA Højformede platindigeler uden låg
Brug højformede platindigeler uden låg som din foretrukne platinvare i laboratoriet. Diglerne er designet til at indeholde den mest homogene smelte.
Brand:  ÖGUSSA 8411 1020
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12887663
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Masse tolerance:± 0,5 kg
  • Procestemperatur 1.200° C
  • Maksimal temperatur: 1.400° C (i 10 min)
Tekniske data
Tekniske data
Massetolerance: 17g
1 Hver
30mm
Digel
Platin
20 mL
35mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
ÖGUSSA Højformede platindigeler uden låg > Kapacitet: 20 ml