Få mere at vide
ÖGUSSA Højformede platindigeler uden låg
Brug højformede platindigeler uden låg som din foretrukne platinvare i laboratoriet. Diglerne er designet til at indeholde den mest homogene smelte.
Brand:  ÖGUSSA 8411 1030
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12807673
  • Ring for pris / Hver
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Masse tolerance:± 0,5 kg
  • Procestemperatur 1.200° C
  • Maksimal temperatur: 1.400° C (i 10 min)
Tekniske data
Tekniske data
Massetolerance: 25g
1 Hver
35mm
Digel
Platin
30 mL
40mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
ÖGUSSA Højformede platindigeler uden låg > Kapacitet: 30 ml