Få mere at vide
Haldenwanger™ Tall Form Melting Porcelain Crucibles
Kapacitet (metrisk):
40 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelain |
| Slutte | Glazed |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 45mm |
| Højde (metrisk) | 56mm |
| Produkttype | Porcelain melting crucibles |