Få mere at vide
Kartell™ Højformede graduerede målecylindre
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 30
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
Beskrivelse
- Høj form
- Cirkulær base
- God kemisk resistens
- Permanente gradueringer støbt til cylindre
- Kan modstå temperaturer op til 170 °C
- Velegnet til applikationer med fødevarer
- Ingen befugtning og ingen menisk
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | B |
| Gradueringer | 10 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 170 °C |
| Underafdeling | 1mL |
| Form | Cylindrisk |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Skala farve | Blå |
| Højde (metrisk) | 249 mm |
| Type | Gradueret målecylinder |