Få mere at vide
Kartell™ Højformede graduerede målecylindre
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 30
Pakke med 6
Beskrivelse
- TPX™ Polymethylpenten (PMP ) - let, funktionel polymer med en unik kombination af gennemsigtighed, varme- og kemikaliebestandige egenskaber
- Er i overensstemmelse med ISO 6706 - 1981 (E) og BS 5404 Part 2 1977
- Kan bruges til væsker op til 170 °C
- Ingen befugtning
- Ingen menisk
- Permanente gradueringer for reproducerbarhed
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706-1981 (E), BS 5404 Part 2 1977 |
| Klasse | B |
| Mængde | 10/pk |
| Gradueringer | 2 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 170 °C |
| Form | Rund |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Vis mere |