Få mere at vide
Kartell™ Højformede graduerede målecylindre
Artikelnummer. 12655686
Gradueringer:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 30
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
Artikelnummer. 12655686
Brand: Kartell™ 0257700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Højformede målecylindre bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
  • Høj form
  • Cirkulær base
  • God kemisk resistens
  • Permanente gradueringer støbt til cylindre
  • Kan modstå temperaturer op til 170 °C
  • Velegnet til applikationer med fødevarer
  • Ingen befugtning og ingen menisk
Tekniske data
Klasse B
Gradueringer 200 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 170 °C
Underafdeling 20mL
Form Cylindrisk
Til brug med (applikation) Fødevare
Skala farve Blå
Højde (metrisk) 531 mm
Type Gradueret målecylinder