Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Med graduering og tud
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Tud |
| Type | Høj form bæger |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |