Få mere at vide
Witeg™ Høje glasbægre
Beskrivelse
- Høj form
- Ifølge DIN 12331, ISO 3819
- Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
- Med tud for nem hældning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Tud |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
| Stil | Høj form |