Få mere at vide
Brand™ Højformede glasbæger
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Fremstillet af Boro 3.3 glas
- Acc. til DIN 12 331/ISO 3819
- Pakke med 2
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Udvendig | 135 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) Udvendig | 280 mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Type | Glasbæger |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur