Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasprøvehætteglas
Artikelnummer. p-8002153 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
3,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 666
Artikelnummer. 15324779
Til brug med push-in hætter. Fisherbrand™ Glasprøvehætteglas er fremstillet af klart type 1B neutralt glas.
  • Flad bund
  • Borosilikatglas
  • Velegnet til medier, diagnosticering, opbevaring, visning og prøveindsamlingsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 3,5 ml
Stil Tall form
Grundstil Flad
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Push-in hætte
Højde (metrisk) 46 mm
Mængde 666/Pk.
Type Flat Bottom Vial