Få mere at vide
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Artikelnummer. 30286525 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Mængde:
140/pakke
190/pakke
231/Pk.
264/pakke
399/pakke
666/Pk.
882/Pk.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde
30286525 1,75 ml 882/Pk.
30286527 3,5 ml 666/Pk.
30286522 7 ml 399/pakke
30286517 10,5 ml 399/pakke
30286518 14 ml 264/pakke
30286521 21 ml 231/Pk.
30286514 28 ml 190/pakke
30286508 7 ml 264/pakke
30286519 14 ml 190/pakke
30286504 28 ml 140/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30286525 Leverandør WHEATON™ Leverandørnr. 151061
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørformede Dram-ampler
  • WHEATON™ Rørformede dram-flasker fremstilles af klart 5.1 ekspansionsborosilikatglas og bruger WHEATON™ sorte polypropylenlåg med folieforing
  • Både hætteglas og kapsler er velegnede til opbevaring, udstilling, prøveindsamling og apoteksapplikationer
  • Hætteglassene har en buttress-gevindfinish og passer til buttress-gevinds sorte polypropylen dram-flaskelåg med folieforing og varierer fra 1,75 ml til 28 ml i volumen
  • Sorte polypropylenfolieforede dramflaskehætter sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.25 mm
Materiale Borosilikatglas (Type 1, Klasse B)
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 1,75 ml
Lukketype Skruelåg
Mængde 882/Pk.
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 36 mm
Produkttype Hætteglas