Få mere at vide
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Artikelnummer. 30286508 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,75 ml
3,5 ml
7 ml
10,5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Mængde:
140/pakke
190/pakke
231/Pk.
264/pakke
399/pakke
666/Pk.
882/Pk.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde
30286508 7 ml 264/pakke
30286525 1,75 ml 882/Pk.
30286527 3,5 ml 666/Pk.
30286522 7 ml 399/pakke
30286517 10,5 ml 399/pakke
30286518 14 ml 264/pakke
30286521 21 ml 231/Pk.
30286514 28 ml 190/pakke
30286519 14 ml 190/pakke
30286504 28 ml 140/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30286508 Leverandør WHEATON™ Leverandørnr. 152061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    403.10 DKK / Pakke med 264
    Spare 65.90 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Rørformede Dram-ampler
  • WHEATON™ Rørformede dram-flasker fremstilles af klart 5.1 ekspansionsborosilikatglas og bruger WHEATON™ sorte polypropylenlåg med folieforing
  • Både hætteglas og kapsler er velegnede til opbevaring, udstilling, prøveindsamling og apoteksapplikationer
  • Hætteglassene har en buttress-gevindfinish og passer til buttress-gevinds sorte polypropylen dram-flaskelåg med folieforing og varierer fra 1,75 ml til 28 ml i volumen
  • Sorte polypropylenfolieforede dramflaskehætter sælges separat
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20.25 mm
Materiale Borosilikatglas (Type 1, Klasse B)
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 7 ml
Lukketype Skruelåg
Mængde 264/pakke
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 42 mm
Produkttype Hætteglas