Få mere at vide
BRAND™ Højformede bæger af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8010391 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10191391
Brand: BRAND™ 90617
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse bægerglas tilbyder mekanisk stabilitet, modstandsdygtighed over for termisk stød og kemikalier og er fremragende til almindelig laboratoriebrug.
  • Med graduering og tud
  • Leveres i pakker med 10 stk
  • Med skrive-på etiket område
  • Acc. til DIN 12331/ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 38 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) Udvendig 70 mm
Mængde 10/Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Skala Trykt skala
Stil Høj form