Få mere at vide
BRAND™ Højformede bæger af borosilikatglas
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Med graduering og tud
- Leveres i pakker med 10 stk
- Med skrive-på etiket område
- Acc. til DIN 12331/ISO 3819
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) Udvendig | 70 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Ja |
| Skala | Trykt skala |
| Stil | Høj form |