Få mere at vide
Koettermann™ Højskab/udtræksdør, 300x1920x516mm
Artikelnummer. 15865115
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
516 x 300 x 1920 mm
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
15865115 516 x 300 x 1920 mm
1 options
Artikelnummer. 15865115 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 30100089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13300.00 DKK
    11518.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1781.04 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Koettermann™ Højt skab/udtræksskuffe, 300x1920x516 mm giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov.
  • Højt opbevaringsskab
  • Udtræksskuffe
  • Kurvesæt
  • Låsbar
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 516 x 300 x 1920 mm
Inkluderer Udtræksskuffe, kurvesæt