Få mere at vide
Invitrogen™ Tali™ Cellulær analyse slides
Artikelnummer. 12083805
Skift visning
Mængde:
50 objektglas
500 objektglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12083805 50 objektglas Pakke med 50
12209319 500 objektglas Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12083805 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T10794
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Tali™ Cellular Analysis Slides er specielt designet til brug med Tali™ Billedbaseret cytometer.
De Tali™ Cellular Analysis Slides er specielt designet til brug med Tali™ Billedbaseret cytometer. Hvert objektglas indeholder to separate, lukkede analysekamre designet til at rumme 25μ L prøve pr. kammer. Hver æske indeholder 50 dias.
Klar til brug for din bekvemmelighed
hver Tali™ Cellular Analysis-objektglas er præsteriliseret og individuelt pakket. Siden Tali™ Billedbaseret cytometer er et fluorescerende cellulært analyseinstrument, objektglassene er sammensat af lavfluorescerende plast. Sliderne er til engangsbrug; efter brug kan objektglassene bortskaffes sammen med dit almindelige biofarlige affald.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cellulær analyseglas
Produktlinje Tali
Til brug med (udstyr) Tali™ Billedbaseret cytometer
Detektionsmetode Fluorescens
Indhold og opbevaring Indeholder en æske med 50 objektglas. Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 50 objektglas