Få mere at vide
Talc, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Talc |
| CAS | 14807-96-6 |
| Molekylær formel | 3 Mg O . 4 O2 Si . H2 O |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Talc, hydrated magnesium silicate |
| InChI formel | InChI=1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;; |
| SMIL | O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O |
| IUPAC navn | dioxosilane;oxomagnesium;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.27 |
| Formel vægt | 377.8175 |