missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Talazoparib Tosylate, TRC

Artikelnummer. 30009093
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009093 50 mg
30006495 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13734050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1373431-65-2
Molekylær formel C19H14F2N6O . C7H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 552.6
Synonym BMN 673ts;
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cn2ncnc2[C@@H]3[C@H](Nc4cc(F)cc5C(=O)NN=C3c45)c6ccc(F)cc6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Talazoparib Tosylate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14F2N6O.C7H8O3S/c1-27-18(22-8-23-27)15-16(9-2-4-10(20)5-3-9)24-13-7-11(21)6-12-14(13)17(15)25-26-19(12)28;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-8,15-16,24H,1H3,(H,26,28);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-,16-;/m1./s1
Formel vægt 552.1391
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.