missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Talarozole, MedChemExpress
Beskrivelse
(-)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Talarozole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 201410-67-5 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23N5S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 72.5 mg/mL (192.05 mM) |
| SMIL | CCC(CC)C(C1=CC=C(NC2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1)N4N=CN=C4.[(-)].[Rotation] |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?