Få mere at vide
(+)-Talarozole, MedChemExpress
Beskrivelse
(+)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Talarozole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 201410-66-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23N5S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 72 mg/mL (190.72 mM) |
| SMIL | CCC(CC)C(C1=CC=C(NC2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1)N4N=CN=C4.[(+)].[Rotation] |
| Vis mere |